Descripción
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
- Fase polar, fase de polietilenglicol con desactivación básica
- Absorción reducida y capacidad de respuesta mejorada para los compuestos básicos
- No adecuadas para utilizar con agua ni alcoholes
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
- Aminas
- Alquilaminas
- Diaminas
- Otros compuestos básicos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 200/220 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds |
| Intervalo de temperatura | 40 a 220 ° C |
| Grosor de película | 1.5μm |
| Longitud (métrico) | 30m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | Espesor 1.50um ; 0,53 mm ID ; longitud 30m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.