Descripción
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
- Fase polar de polietilenglicol con desactivación de base
- Disminución de la absorción y mejor capacidad de respuesta para compuestos básicos
- No aptas para su uso con agua o alcoholes
- Aplicaciones:
- Aminas
- Alquilaminas
- Diaminas
- Otros compuestos básicos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Amina-alifática
- Amina-aromática
- Usos alternativos:
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Aldehídos
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aceites esenciales
- Similar a:
- CAM
- Amina Carbowax™
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 200/220 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para aminas, GC/MS para alquilaminas, GC/MS para diaminas, GC/MS para compuestos básicos |
| Intervalo de temperatura | 40 °C°C a 220 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.