Description
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.
- Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
- Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
- Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
- Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
- Ácidos orgánicos
- Ácidos grasos libres
- Alcoholes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Ácidos
- Ácidos carboxílicos
- Ácidos orgánicos
- Usos alternativos:
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Aldehídos
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aceites esenciales
- Similar a:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- FFAP Optima™
Spécification
Spécification
| Temperatura máxima | 240/250 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.32mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 60m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | 1umthickness ; 0.32mm ID ; longitud 60m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.