Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Código de producto. 10229274 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10229274 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10086254 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10594475 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10754057 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10147604 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10535615 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10660426 60m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10596565 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10468464 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10596755 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10487314 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10781937 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10791937 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10487504 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10628515 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10499424 60m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10754837 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10640256 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10220245 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10417724 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10427724 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
10095934 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10409434 15m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
10229554 30m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
24 options
Código de producto. 10229274
Marca: Thermo Scientific™ 260871430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante esta columna para GC polar de bajo sangrado.
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
  • Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
  • Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
  • Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
Aplicaciones:
  • Ácidos orgánicos
  • Ácidos grasos libres
  • Alcoholes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Ácidos
  • Ácidos carboxílicos
  • Ácidos orgánicos
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • FFAP Optima™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240/250 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para ácidos orgánicos, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para alcoholes
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.