Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX
Código de producto. 11581164 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
20 m
30 m
30m
40 m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11581164 75m 0.53mm cada uno
11511164 30 m 0,25 mm cada uno
11521164 60 m 0,25 mm cada uno
11531164 30 m 0,32 mm cada uno
11541164 60 m 0,32 mm cada uno
11551164 30m 0.53mm cada uno
11561164 60m 0.53mm cada uno
11571164 105m 0.53mm cada uno
11591164 20 m 0,18 mm cada uno
11501174 40 m 0,18 mm cada uno
10 options
Código de producto. 11581164
Marca: Thermo Scientific™ 260814900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
  • Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
  • Aromáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0.53mm
Diámetro interior (métrico) 0.53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-VRX
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 75m
Polaridad No polar
Descripción 75m x 0.53mm x 3.00um