Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
20 m
30 m
30m
40 m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
- Fase estacionaria patentada
- Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
- Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
- Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
- Contaminantes orgánicos volátiles
- Aromáticos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.53 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds |
| Grosor de película | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 60m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | 60m x 0.53mm x 3.00um |