Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
- Fase estacionaria patentada
- Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
- Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
- Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
- Contaminantes orgánicos volátiles
- Aromáticos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para compuestos del método 8021 de la EPA de EE. UU. |
| Grosor de película | 1,8 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | 60 m x 0,32 mm x 1,80 µm |