Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX
Código de producto. 11501174 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
20 m
30 m
30m
40 m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11501174 40 m 0,18 mm cada uno
11511164 30 m 0,25 mm cada uno
11521164 60 m 0,25 mm cada uno
11531164 30 m 0,32 mm cada uno
11541164 60 m 0,32 mm cada uno
11551164 30m 0.53mm cada uno
11561164 60m 0.53mm cada uno
11571164 105m 0.53mm cada uno
11581164 75m 0.53mm cada uno
11591164 20 m 0,18 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11501174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260814960
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
  • Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
  • Aromáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0,18 mm
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-VRX
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para compuestos del método 8021 de la EPA de EE. UU.
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 40 m
Polaridad No polar
Descripción 40 m x 0,18 mm x 1,00 µm