Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Código de producto. 11501164 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 m
30 m
30m
40m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0.18mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11501164
Marca: Thermo Scientific™ 260804960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
  • Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0.18mm
Diámetro interior (métrico) 0.18 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-VMS
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 40m
Polaridad No polar