Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-PBDE
Código de producto. 15938997 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15938997 15 m cada uno
1 options
Código de producto. 15938997
Marca: Thermo Scientific™ 260610350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las columnas para GC TraceGOLD TG-PBDE para un análisis rápido de los éteres de difenilo polibromados (PBDE) con una alta respuesta de BDE-209.
Utilice las columnas para GC Thermo Scientific TraceGOLD™ TG-PBDE para un análisis rápido de los éteres de difenilo polibromados (PBDE) con una alta respuesta de BDE-209. Esta columna es ideal para su uso con el método 1614 de la EPA de EE. UU. Las ventajas clave de estas columnas incluyen:
  • Análisis rápido de PBDE
  • Excelente separación de BDE-49 y BDE-71 que supera los criterios de resolución del método 1614 de la EPA de EE. UU
  • Tratamiento único que proporciona una alta respuesta de BDE-209
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 360 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-PBDE
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 15 m