Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OPP I y II
Código de producto. 11541104 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Fase estacionaria:
TraceGOLD™ TG-OPP I
TraceGOLD™ TG-OPP II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Fase estacionaria unitSize
11541104 0,53 mm TraceGOLD™ TG-OPP II cada uno
11561104 0,53 mm TraceGOLD™ TG-OPP I cada uno
11571104 0,25 mm TraceGOLD™ TG-OPP I cada uno
11591104 0,32 mm TraceGOLD™ TG-OPP I cada uno
11531104 0,25 mm TraceGOLD™ TG-OPP II cada uno
11551104 0,32 mm TraceGOLD™ TG-OPP II cada uno
6 options
Código de producto. 11541104
Marca: Thermo Scientific™ 260752250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme.
Analice pesticidas organofosforados con un sangrado ultrabajo, una inercia superior y una reproducibilidad uniforme con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I y II. El bajo sangrado de esta columna proporciona una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas. Permite una separación completa de pesticidas organofosforados con un rápido tiempo de análisis. Las columnas para GC TraceGOLD TG-OPP I y II son ideales para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • El sangrado mínimo de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • El menor sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefine las expectativas de GC
  • Sangrado bajo que ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas organofosforados.
  • Ideal para los métodos 8141A de la EPA de EE. UU.
Similar a
  • pesticidas Rtx™-OP
  • Rtx™-OPPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330°C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-OPP II
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas organofosforados
Grosor de película 0,53 µm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar