Descripción
Analyze blood alcohols with enhanced sensitivity and reproducibility using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I Columns.
Redefinición de las expectativas de GC:
- El sangrado bajo ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
- El rápido tiempo de análisis facilita la separación completa de alcoholes sanguíneos.
- La alta fase inerte garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
- Aplicaciones
- Análisis de alcohol en sangre
- Abuso de anestésicos inhalados
- γ-hidroxibutirato (GHB)
- γ-butirolactona (GBL)
- Glicoles
- Disolventes industriales comunes
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- La fase exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles de analizar
- Rtx™ BAC Plus 1
- Rtx™ BAC Plus 2
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TG-ALC Plus I |
| Para utilizar con (aplicación) | Confirmación de columna doble GC-MS o TG-ALC Plus II al utilizar GC-FID |
| Grosor de película | 1,8 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Descripción | Columna TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC, 30 m X 0,32 mm X 1,8 µm |