Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-ALC Plus II
Código de producto. p-6827081 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
1,2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15294533
Marca: Thermo Scientific™ 260632240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice una separación completa y rápida de alcoholes sanguíneos y otros compuestos volátiles mediante cromatografía de gases en el espacio de cabeza con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC.
Realice una separación rápida y completa de los alcoholes en sangre mediante cromatografía de gases (GC) en el espacio de la cabeza con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG- II. Estas columnas también son ideales para el análisis de otros compuestos volátiles, incluidos los anestésicos inhalantes abusados, γ-hidroxibutirato (GHB), γ-butirolactona (GBL), glicoles y disolventes industriales comunes. Las columnas TraceGOLD TG- II tienen un bajo sangrado para obtener una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad espectral de masa. El análisis de alcohol en sangre requiere la confirmación de columna doble cuando se usa GC-FID
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TG-ALC Plus II
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.