Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-ALC Plus II
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Realice una separación rápida y completa de los alcoholes en sangre mediante cromatografía de gases (GC) en el espacio de la cabeza con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG- II. Estas columnas también son ideales para el análisis de otros compuestos volátiles, incluidos los anestésicos inhalantes abusados, γ-hidroxibutirato (GHB), γ-butirolactona (GBL), glicoles y disolventes industriales comunes. Las columnas TraceGOLD TG- II tienen un bajo sangrado para obtener una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad espectral de masa. El análisis de alcohol en sangre requiere la confirmación de columna doble cuando se usa GC-FID
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TG-ALC Plus II |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.