Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-ALC Plus II
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice una separación rápida y completa de los alcoholes en sangre mediante cromatografía de gases (GC) en el espacio de la cabeza con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG- II. Estas columnas también son ideales para el análisis de otros compuestos volátiles, incluidos los anestésicos inhalantes abusados, γ-hidroxibutirato (GHB), γ-butirolactona (GBL), glicoles y disolventes industriales comunes. Las columnas TraceGOLD TG- II tienen un bajo sangrado para obtener una excelente relación señal-ruido, sensibilidad e integridad espectral de masa. El análisis de alcohol en sangre requiere la confirmación de columna doble cuando se usa GC-FID
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TG-ALC Plus II |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del espacio de cabeza, Análisis de alcohol en sangre |
| Grosor de película | 1,2 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.