Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Column
Código de producto. p-7139564 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15274533 0,32 mm 1,8 μm cada uno
15284533 0,53 mm 3 μm cada uno
2 options
Código de producto. 15274533
Marca: Thermo Scientific™ 260633390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 mm