Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Column
Código de producto. 15274533 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15274533 0,32 mm 1,8 μm cada uno
15284533 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274533 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260633390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 mm