Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de GC TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Analice disolventes residuales, compuestos orgánicos volátiles, alcoholes y oxigenados con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS. Ambas fases ofrecen fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano.
- Las columnas para GC TraceGOLD TG-624 proporcionan una resolución del 90 % de los primeros seis gases en el método 8260 de la EPA y el método 524.4 de la EPA. Estas columnas también son ideales para los métodos 624 y 608 de la EPA.
- Las columnas para GC TraceGOLD TG-624SilMS proporcionan una alta estabilidad térmica con temperaturas máximas de hasta 320 °C, lo que resulta ideal para el análisis de compuestos orgánicos volátiles. Son altamente inertes, lo que proporciona una excelente forma de pico para una amplia gama de compuestos.
- Fase de polaridad de baja a media, similar al 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano
- Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 320 °C
- Altamente inerte: excelente forma de pico en una amplia gama de compuestos
- Equivalente a USP G43
- Disolventes residuales
- Compuestos orgánicos volátiles
- Alcoholes
- Oxigenados
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Alcoholes
- Cetonas
- Disolventes residuales
- Volátiles
- Oxigenados
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spécification
Spécification
| Temperatura máxima | 240°C |
| Diámetro (métrico) | 0,18 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-624 |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para disolventes residuales, GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para oxigenados |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 40 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Afficher plus |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.