Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de GC TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS
Código de producto. 10669875 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 m
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
75 m
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
Fase estacionaria:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Fase estacionaria unitSize
10669875 30 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10066984 30 m 0,25 mm 1,4 µm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
15224523 30 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
15244523 20 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
15274523 60 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
15294523 75 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
15204533 105 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
15284523 60 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS cada uno
10566575 60 m 0,25 mm 1,4 µm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10240055 60 m 0,32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10197844 30 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10753307 60 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10016074 105 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10535255 75 m 0,53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10280385 20 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
10763307 40 m 0,18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 cada uno
16 options
Código de producto. 10669875
Marca: Thermo Scientific™ 260853390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el análisis de compuestos orgánicos volátiles con esta columna para GC de bajo sangrado y polaridad media que posee una alta estabilidad térmica.
Analice disolventes residuales, compuestos orgánicos volátiles, alcoholes y oxigenados con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS. Ambas fases ofrecen fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano.
  • Las columnas para GC TraceGOLD TG-624 proporcionan una resolución del 90 % de los primeros seis gases en el método 8260 de la EPA y el método 524.4 de la EPA. Estas columnas también son ideales para los métodos 624 y 608 de la EPA.
  • Las columnas para GC TraceGOLD TG-624SilMS proporcionan una alta estabilidad térmica con temperaturas máximas de hasta 320 °C, lo que resulta ideal para el análisis de compuestos orgánicos volátiles. Son altamente inertes, lo que proporciona una excelente forma de pico para una amplia gama de compuestos.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase de polaridad de baja a media, similar al 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 320 °C
  • Altamente inerte: excelente forma de pico en una amplia gama de compuestos
  • Equivalente a USP G43
Aplicaciones:
  • Disolventes residuales
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • Oxigenados
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Disolventes residuales
  • Volátiles
Usos alternativos:
  • Oxigenados
Similares a estas columnas:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240°C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-624
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para disolventes residuales, GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para oxigenados
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1,8 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.