Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de GC TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Analice disolventes residuales, compuestos orgánicos volátiles, alcoholes y oxigenados con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 y TG-624SilMS. Ambas fases ofrecen fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano.
- Las columnas para GC TraceGOLD TG-624 proporcionan una resolución del 90 % de los primeros seis gases en el método 8260 de la EPA y el método 524.4 de la EPA. Estas columnas también son ideales para los métodos 624 y 608 de la EPA.
- Las columnas para GC TraceGOLD TG-624SilMS proporcionan una alta estabilidad térmica con temperaturas máximas de hasta 320 °C, lo que resulta ideal para el análisis de compuestos orgánicos volátiles. Son altamente inertes, lo que proporciona una excelente forma de pico para una amplia gama de compuestos.
- Fase de polaridad de baja a media, similar al 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano
- Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 320 °C
- Altamente inerte: excelente forma de pico en una amplia gama de compuestos
- Equivalente a USP G43
- Disolventes residuales
- Compuestos orgánicos volátiles
- Alcoholes
- Oxigenados
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Alcoholes
- Cetonas
- Disolventes residuales
- Volátiles
- Oxigenados
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240°C |
| Diámetro (métrico) | 0,18 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-624 |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para disolventes residuales, GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para oxigenados |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 20 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.