Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
El uso de una precolumna con una columna para GC TraceGOLD TG-5SILMS generará una mayor uniformidad en los resultados durante un mayor periodo de tiempo.
- Con protección integrada
- Disponibles en un rango de fases
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TG-5 SILMS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | De -60 °C a +350 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.