Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard
Código de producto. 11890443 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de partículas:
0,25 μm
0,5 μm
Incluye:
SafeGuard de 10 m
SafeGuard de 5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Incluye unitSize
11890443 15 m 0,25 mm 0,25 μm SafeGuard de 10 m cada uno
11830453 30 m 0,32 mm 0,5 μm SafeGuard de 5 m cada uno
11800453 30 m 0,25 mm 0,25 μm SafeGuard de 10 m cada uno
11810453 30 m 0,25 mm 0,25 μm SafeGuard de 5 m cada uno
11820453 30 m 0,25 mm 0,5 μm SafeGuard de 5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11890443 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260961301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
El uso de una precolumna con una columna para GC TraceGOLD TG-5SILMS generará una mayor uniformidad en los resultados durante un mayor periodo de tiempo.
  • Con protección integrada
  • Disponibles en un rango de fases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TG-5 SILMS
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura De -60 °C a +350 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Incluye SafeGuard de 10 m
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.