Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
Marca: Thermo Scientific™ 26096-1421
Descripción
Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS con SafeGuard ofrecen la ventaja de contar con un dispositivo de seguridad integrado para una mayor duración de la columna.
El uso de una precolumna con una columna para GC TraceGOLD TG-5SILMS generará una mayor uniformidad en los resultados durante un mayor periodo de tiempo.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
330/350 °C | |
0,25 mm | |
TG-5 SILMS | |
Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados | |
0,25 μm | |
Polaridad baja |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
30 m | |
SafeGuard de 10 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.