Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Código de producto. 11521174 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
11521174 40 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
15297478 12 m 0,2 mm 0,33 μm cada uno
13498008 10 m 0,15 mm 0,15 mm cada uno
10311595 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10794637 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10177894 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10457524 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10526005 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10586375 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10239184 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10698905 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10260335 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10447914 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10046034 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10167664 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10702347 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
13178295 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
17 options
Código de producto. 11521174
Marca: Thermo Scientific™ 260965800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
  • Baja polaridad, fase silarylene con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
  • Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
  • Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
  • Recomendada para:
  • Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
  • Aromáticos policíclicos
  • Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
  • Ftalatos
  • Fenoles
  • Aminas
  • Organofosforados
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Temperatura máxima 330/350 °C
    Diámetro (métrico) 0,18 mm
    Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
    Línea de productos TraceGOLD
    Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 SilMS
    Tipo USP G27, G36
    Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
    Grosor de película 0,18 μm
    Longitud (métrico) 40 m
    Polaridad Polaridad baja