Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Código de producto. 10457524 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10457524
Marca: Thermo Scientific™ 260961430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
  • Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
  • Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
  • Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recomendada para:
  • Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
  • Aromáticos policíclicos
  • Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
  • Ftalatos
  • Fenoles
  • Aminas
  • Organofosforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
Tamaño de partículas 0,25 μm
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud