Descripción
La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.
- Se puede utilizar a una temperatura elevada sin riesgo de sangrado o descomposición
- Excelente inercia al trabajar con compuestos altamente activos
- Solidez bajo estrés
Specifications
Specifications
| Temperatura máxima | 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes |
| Tamaño de partículas | 0,5 μm |
| Intervalo de temperatura | De -60 °C a +430 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.