Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-5MT Metal
Código de producto. 11840483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Code produit. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película unitSize
11840483 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
11830483 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11860473 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11820483 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
11890473 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11880473 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11850483 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
11840473 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
8 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11840483
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 26M983360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos.
La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.
  • Se puede utilizar a una temperatura elevada sin riesgo de sangrado o descomposición
  • Excelente inercia al trabajar con compuestos altamente activos
  • Solidez bajo estrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Temperatura máxima 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas)
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MT
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para semivolátiles, fenoles y aminas, GC/MS para disolventes residuales e impurezas de disolvente, GC/MS para drogas, pesticidas, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor
Tamaño de partículas 1,50 μm
Intervalo de temperatura De -60 °C a +430 °C
Grosor de película 1,5 µm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad baja
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.