Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
Código de producto. 11850453 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
20 m
30 m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de partículas:
0,18 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11850453 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11870453 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
11890453 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
11860453 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11850453 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260981305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un periodo de tiempo más largo.
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un período de tiempo más largo. Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS con protección ofrecen la ventaja de contar con seguridad integrada para proteger la columna.
  • Con protección integrada
  • Disponibles en un rango de fases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas)
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura -60 °C a 330/350 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.