Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 15581790 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15581790 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10723297 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
15207488 12 m 0,2 mm 0,33 µm cada uno
13408018 40 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
13488008 20 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
10649105 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10066504 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10137334 15m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10584685 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10086644 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10416954 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10659295 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10289754 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10085884 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10086314 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10096314 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10408874 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10137904 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10457914 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10230005 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10056034 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10584105 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10594105 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10650056 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10681206 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10744257 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10576185 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10586185 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10753117 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10371025 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
12586299 60 m 0,53 mm 5 μm cada uno
11531174 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
32 options
Código de producto. 15581790
Marca: Thermo Scientific™ 260983530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
  • Equivalente a la fase G27 de USP
  • Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5 y CP-Sil 8
  • Recomendada para:
  • Compuestos semivolátiles
  • Fenoles
  • Aminas
  • Disolventes residuales e impurezas de disolventes
  • Drogas
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Temperatura máxima 330/350 °C
    Diámetro (métrico) 0,53 mm
    Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
    Línea de productos TraceGOLD
    Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MS
    Tipo USP G27, G36
    Para utilizar con (aplicación) GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos
    Grosor de película 5 μm
    Longitud (métrico) 30 m
    Polaridad Polaridad baja
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.