Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 13488008 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | cada uno |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137334 | 15m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10085884 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Description
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
- Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
- Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
- Equivalente a la fase G27 de USP
- Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recomendada para:
- Compuestos semivolátiles
- Fenoles
- Aminas
- Disolventes residuales e impurezas de disolventes
- Drogas
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
Specifications
Specifications
| Temperatura máxima | 330/350 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos |
| Grosor de película | 0,15 µm |
| Longitud (métrico) | 20 m |
| Polaridad | Polaridad baja |
| Descripción | TG-5 MS 20 m x 0,15 mm x 0,15 µm |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.