Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 10753117 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10753117 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10723297 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
15207488 12 m 0,2 mm 0,33 µm cada uno
13408018 40 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
13488008 20 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
15581790 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10649105 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10066504 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10137334 15m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10584685 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10086644 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10416954 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10659295 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10289754 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10085884 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10086314 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10096314 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10408874 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10137904 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10457914 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10230005 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10056034 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10584105 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10594105 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10650056 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10681206 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10744257 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10576185 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10586185 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10371025 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
12586299 60 m 0,53 mm 5 μm cada uno
11531174 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
32 options
Código de producto. 10753117
Marca: Thermo Scientific™ 260983340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
  • Equivalente a la fase G27 de USP
  • Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recomendada para:
  • Compuestos semivolátiles
  • Fenoles
  • Aminas
  • Disolventes residuales e impurezas de disolventes
  • Drogas
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos
Grosor de película 1,5 µm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción Grosor de 1,5 um; 0,53 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.