Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 10744257 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | cada uno |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137334 | 15m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10085884 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
Descripción
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
- Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
- Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
- Equivalente a la fase G27 de USP
- Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recomendada para:
- Compuestos semivolátiles
- Fenoles
- Aminas
- Disolventes residuales e impurezas de disolventes
- Drogas
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad baja |
| Descripción | Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.