Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 10584105 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | cada uno |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137334 | 15m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10085884 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
Código de producto. 10584105
Marca: Thermo Scientific™ 260982850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
- Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
- Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
- Equivalente a la fase G27 de USP
- Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recomendada para:
- Compuestos semivolátiles
- Fenoles
- Aminas
- Disolventes residuales e impurezas de disolventes
- Drogas
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Descripción | Grosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.