Descripción
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
- La superficie de los tubos se modifica químicamente con el fin de reducir la formación de picos con colas de compuestos básicos activos
- También permite el análisis de compuestos ácidos neutros o de baja acidez (p. ej., fenoles) y compuestos susceptibles a la unión de hidrógeno
- Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
- Aminas y otros compuestos básicos, entre los que se incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
- Heterocíclicos que contienen nitrógeno
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 300/315 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Low-Polar |
| Descripción | Espesor 1um ; 0,53 mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.