Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
Código de producto. 10148044 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10148044
Marca: Thermo Scientific™ 260972850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
  • La superficie de los tubos se modifica químicamente con el fin de reducir la formación de picos con colas de compuestos básicos activos
  • También permite el análisis de compuestos ácidos neutros o de baja acidez (p. ej., fenoles) y compuestos susceptibles a la unión de hidrógeno
  • Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
  • Aminas y otros compuestos básicos, entre los que se incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
  • Heterocíclicos que contienen nitrógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/315 °C
Diámetro (métrico) 0.32mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15m
Polaridad Low-Polar
Descripción Espesor 1um ; 0.32mm ID ; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.