Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Código de producto. 10733877 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10733877 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10505635 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10534115 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10016174 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10167704 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10639295 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10545815 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10371115 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10279754 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10781957 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10621016 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10219804 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10629675 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10229084 30m 0,32 mm 1 μm cada uno
10713297 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10791957 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10534875 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10381345 30m 0,53 mm 3 μm cada uno
18 options
Código de producto. 10733877
Proveedor: Thermo Scientific™ 260942110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0.25mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 15m
Polaridad Mid-Polar
Descripción Espesor 0.5um ; 0,25 mm ID ; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.