Descripción
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
- Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
- Equivalente a la fase G42 de USP
- Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
- Pesticidas y herbicidas organoclorados
- Productos farmacéuticos
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
- Esteroles
- Ácidos de rosina
- Ésteres de ftalato
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 300/320 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| Tipo USP | G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Descripción | Grosor de 1 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.