Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Código de producto. 10219804 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10219804 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10505635 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10534115 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10016174 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10167704 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10733877 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10639295 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10545815 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10371115 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10279754 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10781957 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10621016 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10629675 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10229084 30m 0,32 mm 1 μm cada uno
10713297 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10791957 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10534875 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10381345 30m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10219804 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260942860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.