Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE usan una superficie de tubos alterados químicamente para reducir la formación de picos y eliminan la necesidad del cebado de columnas al analizar aminas y otros componentes básicos.
- Fase de polaridad media, 35 % de difenilo/65 % de dimetilpolisiloxano
- Desarrolladas para el análisis de compuestos básicos activos sin derivatización
- También permiten el análisis de compuestos neutros y compuestos adsorbentes con grupos de oxígeno susceptibles a la unión de hidrógeno
- Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
- Aminas que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas
- Heterocíclicos que contienen nitrógeno
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 220°C |
| Diámetro (métrico) | 0.25mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-35 MS Amine |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Mid-Polar |
| Descripción | Espesor 0.5um ; 0,25 mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.