Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS AMINE
Código de producto. 10177504 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10177504 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10381285 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10659085 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10585035 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10035874 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10341245 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10427134 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10229844 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10005824 30 m 0,32 mm 1,5 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10177504 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260922970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usan una superficie de tubos alterados químicamente para reducir la formación de picos y eliminan la necesidad del cebado de columnas al analizar aminas y otros componentes básicos.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE usan una superficie de tubos alterados químicamente para reducir la formación de picos y eliminan la necesidad del cebado de columnas al analizar aminas y otros componentes básicos.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenilo/65 % de dimetilpolisiloxano
  • Desarrolladas para el análisis de compuestos básicos activos sin derivatización
  • También permiten el análisis de compuestos neutros y compuestos adsorbentes con grupos de oxígeno susceptibles a la unión de hidrógeno
  • Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
  • Aminas que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas
  • Heterocíclicos que contienen nitrógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 220°C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Para utilizar con (aplicación) Aminas de GC/MS que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas, GC/MS para heterocíclicos que contienen nitrógeno
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.