Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Código de producto. 15810900 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15810900
Marca: Thermo Scientific™ 260841550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes, y el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
  • Usos alternativos:
  • Herbicidas
  • Pesticidas organoclorados
  • Fenoles
  • Similar a:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Temperatura máxima 320/340 °C
    Diámetro (métrico) 0,32 mm
    Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
    Línea de productos TraceGOLD
    Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-200 MS
    Tipo USP G6
    Para utilizar con (aplicación) ECD, NPD y GC/MS para disolventes, ECD, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, ECD, NPD y GC/MS para alcoholes y cetonas, ECD, NPD y GC/MS para silanos, ECD, NPD y GC/MS para glicoles
    Grosor de película 0,25 μm
    Longitud (métrico) 60 m
    Polaridad Polaridad media
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt