Descripción
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
- Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
- Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
- Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
- Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
- Disolventes
- Fluorocarbonos
- Alcoholes y cetonas
- Silanos
- Glicoles
- Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Disolventes
- Fluorocarbonos
- Alcoholes y cetonas
- Silanos
- Glicoles
- Usos alternativos:
- Herbicidas
- Pesticidas organoclorados
- Fenoles
- Similar a:
- Rtx™-200MS
- DB-200
- DB-210
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 320/340 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-200 MS |
| Tipo USP | G6 |
| Para utilizar con (aplicación) | ECD, NPD y GC/MS para disolventes, ECD, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, ECD, NPD y GC/MS para alcoholes y cetonas, ECD, NPD y GC/MS para silanos, ECD, NPD y GC/MS para glicoles |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.