Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MT Metal
Código de producto. 15257488 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
30 m
30 m
5 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,25 μm
0,5 μm
0,88 µm
1 μm
2,65 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15257488 12 m 0,53 mm 1 μm cada uno
12602745 5 m 0,53 mm 0,88 µm cada uno
12612745 5 m 0,53 mm 0,1 μm cada uno
15820920 10 m 0,53 mm 2,65 μm cada uno
11805712 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
11835712 6 m 0,53 mm 0,15 µm cada uno
11895702 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11885702 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11875702 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15257488 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26M990710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extienda los límites de sus análisis con estas columnas de metal no polares diseñadas para su uso a temperaturas elevadas.
Extienda los límites de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Estas columnas de metal no polares le permiten trabajar a temperaturas de hasta 430 °C sin comprometer el rendimiento cuando se analizan compuestos muy activos y agresivos.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • 100 % dimetilpolisiloxano no polar
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Estable a 430 °C
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Impurezas de disolventes
  • Congéneres de bifenilos policlorados (PCB)
  • Mezclas de Aroclor
  • Destilación simulada
  • Drogas
  • Odorizantes de gas natural
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
Recomendado para:
  • Hidrocarburos
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Drogas
  • PCB
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima Hasta 430 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1 MT
Tipo USP G2
Para utilizar con (aplicación) Análisis de PCB, GC para hidrocarburos, GC para orgánicos de rango de gasolina (GRO), GC para drogas, GC para PCB
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 12 m
Polaridad No polar
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.