Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS Guard con SafeGuard
Código de producto. 11810463 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Tamaño de partículas:
0,25 μm
1 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11810463 0,53 mm 1 μm cada uno
11820463 0,53 mm 5 μm cada uno
11800463 0,25 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11810463 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260992985
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe la vida útil con el protector integrado de esta columna para GC.
Aumente la vida útil de la columna con el protector integrado de la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS con SafeGuard, que prolonga la vida útil de la columna analítica.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Tiene las mismas características de rendimiento que la columna para GC no polar TraceGOLD TG-1MS
  • Sin impacto en el rendimiento cuando se corta la columna durante el mantenimiento rutinario
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Bifenilos policlorados (PCB)
  • Drogas
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Gases de refinería
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas
Un gran paso con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • Al minimizar el sangrado de la columna, se prolongan los intervalos entre mantenimientos programados y la vida útil de la columna analítica, lo que lleva a una mayor productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
Recomendado para:
  • Hidrocarburos
  • GRO
  • Drogas
  • Tarjetas TCI
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas)
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1 MS
Tipo USP G2
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas
Tamaño de partículas 1 μm
Intervalo de temperatura -60 °C a 330/350 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.