Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Código de producto. 15237488 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15237488
Marca: Thermo Scientific™ 260995780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior: no polar, dimetil polisiloxano al 100 % Equivalente a USP G2 Sangrado excepcionalmente bajo Aplicaciones: Hidrocarburos Bifenilos policlorados (PCB) Drogas Orgánicos de rango de gasolina (GRO) Gases de refinería Aceites esenciales Pesticidas Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior: el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad. La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos. La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar. Recomendado para: Hidrocarburos GRO Drogas PCB Usos alternativos: Aromáticos clorados Pesticidas organoclorados Pesticidas organofosforados Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) Parafinas Polywax Piretroides Semivolátiles Xilenos Similar a: Rxi™-1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™-1Equity™-1VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
Diámetro (métrico) 0,18 mm
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1 MS
Tipo USP G2
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
Grosor de película 0,18 μm
Longitud (métrico) 20 m
Polaridad No polar
Descripción TG-1 MS 20 m x 0,18 mm x 0,18 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.