Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Código de producto. 10426954 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10426954 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10436754 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 13468008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 13448008 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 15870900 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10744267 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10096644 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15820910 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10554875 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15830910 | 100 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10564875 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15840910 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10006654 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10429154 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10127424 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137424 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10197464 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10270335 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10280335 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10544875 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10006324 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10016084 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10046744 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10628535 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10638535 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10407154 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10045784 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10055784 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10065784 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10477134 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10026084 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10127714 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 15217488 | 15 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15227488 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15247488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | cada uno |
| 15237488 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
- 100 % dimetilpolisiloxano no polar
- Equivalente a USP G2
- Sangrado excepcionalmente bajo
- Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- PCB
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas |
| Diámetro (métrico) | 0.32mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Tipo USP | G2 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | Espesor 0.5um ; 0.32mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.