Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Código de producto. 10197464 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10197464 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10436754 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
13468008 20 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
13448008 40 m 0,15 mm 0,15 µm cada uno
15870900 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10744267 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10096644 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15820910 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10554875 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15830910 100 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10564875 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15840910 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10006654 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10429154 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10127424 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10137424 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10426954 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10270335 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10280335 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10544875 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10006324 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10016084 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10046744 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10628535 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10638535 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10407154 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10045784 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10055784 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10065784 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10477134 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10026084 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10127714 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
15217488 15 m 0,32 mm 3 μm cada uno
15227488 30 m 0,32 mm 3 μm cada uno
15247488 12 m 0,2 mm 0,33 µm cada uno
15237488 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
36 options
Código de producto. 10197464
Marca: Thermo Scientific™ 260992130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • 100 % dimetilpolisiloxano no polar
  • Equivalente a USP G2
  • Sangrado excepcionalmente bajo
  • Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Bifenilos policlorados (PCB)
  • Drogas
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Gases de refinería
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Hidrocarburos
  • GRO
  • Drogas
  • PCB
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
  • Similar a:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1 MS
Tipo USP G2
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad No polar
Descripción Grosor de 0,5 um; 0,53 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.