Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
- 100 % dimetilpolisiloxano no polar
- Equivalente a USP G2
- Sangrado excepcionalmente bajo
- Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- PCB
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Tipo USP | G2 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas |
| Grosor de película | 1,5 µm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Polaridad | No polar |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.