Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Código de producto. 10006654 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10006654 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10436754 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 13468008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 13448008 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | cada uno |
| 15870900 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10744267 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10096644 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15820910 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10554875 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15830910 | 100 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10564875 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15840910 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10429154 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10127424 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137424 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10426954 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10197464 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10270335 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10280335 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10544875 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10006324 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10016084 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10046744 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10628535 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10638535 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10407154 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10045784 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10055784 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10065784 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10477134 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10026084 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10127714 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 15217488 | 15 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15227488 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15247488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | cada uno |
| 15237488 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
Código de producto. 10006654
Marca: Thermo Scientific™ 260991540
Descripción
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
- 100 % dimetilpolisiloxano no polar
- Equivalente a USP G2
- Sangrado excepcionalmente bajo
- Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- PCB
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Tipo USP | G2 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 60 m de longitud |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.