Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-17SilMS.
Código de producto. 15264533 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
30 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,15 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,25 µm
0,25 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
15264533 30 m 0,32 mm 0,25 µm cada uno
13498018 10 m 0,15 mm 0,15 μm cada uno
15254533 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15287478 30 m 0,25 mm 0,25 µm cada uno
15214533 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
5 options
Código de producto. 15264533
Marca: Thermo Scientific™ 260721430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con esta columna para GC de bajo sangrado con inercia superior.
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS.. La columna tiene la estabilidad y el perfil de rendimiento ideales para la separación de compuestos ambientales activos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La inercia superior garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase de polaridad media similar al 50 % de fenil metilpolisiloxano
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 340 ° a 360 °C
Aplicaciones
  • PAH
  • Pesticidas y herbicidas
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior
  • Una columna estable de bajo sangrado que produce resultados uniformes
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección y aumentar la resolución de los analitos de bajo nivel
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos
Recomendado para:
  • Herbicidas
  • PAH
  • Pesticidas
  • Ésteres de ftalato
Usos alternativos
  • Triglicéridos
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Esteroles vegetales
  • Piretroides
Similar a:
  • DB-17ms
  • VF-17ms
  • CP-Sil 24 CB
  • ZB-50
  • BPX-50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340/360 °C
Para utilizar con (aplicación) Análisis de herbicidas, GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos
Longitud (métrico) 30 m
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Tipo USP G3
Línea de productos TraceGOLD
Grosor de película 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.